Vai a
P2000
Pentachloroethane
95%
Sinonimo/i:
1,1,1,2,2-Pentachloroethane, HCC 120, Pentalin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 57.60
CHF 43.20
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CCl3CHCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-925-1
Beilstein/REAXYS Number:
1736845
MDL number:
Assay:
95%
CHF 43.20
Prezzo di listinoCHF 57.60Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl5/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
InChI key
BNIXVQGCZULYKV-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
30570P829331445
Decane ≥95%
Sigma-Aldrich
30570
Decane
Sodium peroxide puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95%
Sigma-Aldrich
31445
Sodium peroxide
description
95%
description
≥95%
description
≥95%
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95%
assay
95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.73 g/mL at 25 °C (lit.), 0.730 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
bp
161-162 °C (lit.)
bp
170.0-182.0 °C, 174 °C (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
n20/D 1.411 (lit.), n20/D 1.412
refractive index
-
refractive index
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)