Documenti fondamentali
NOR505P7
Provette per RMN Norell® Standard Series 5 mm
frequency 200 MHz
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Scegli un formato
25 EA
CHF 154.00
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
CHF 154.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Materiali
colorless tube
glass tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell 505-P-7
Parametri
200 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
D.E. × D.I.
5 mm × 4.2 mm
curvatura
±0.040 mm
concentricità
±0.010 mm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.77 mm
Descrizione generale
Le provette per RMN Standard Series Norell sono state riprogettate per eliminare le variazioni delle pareti e del fondo della provetta in modo da migliorare i tempi di shimming e la riproducibilità del campione. Prodotte in vetro per ASTM di tipo 1 classe B (detto comunemente vetro N-51A), queste provette per RMN sono state concepite per i sistemi di auto-campionamento e la spettroscopia RMN ad alta velocità.
Caratteristiche e vantaggi
  • NMR tube bottoms are uniformly hemispherical and consistent.
  • Suitable for routine NMR.
  • Ideal at room temperatures with no thermal gradients.
  • The Uniform wall thickness of the tubes enhances the concentricity among tubes and lots.
  • Manufactured with round bottoms, flat bottoms available upon request.
  • NMR tubes in any length provided upon request.
Note legali
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)