NCXSEPE75
Silver Nanospheres
75 nm, Econix, 5 mg/mL in water, PVP 40 kDa (Polymer)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanospheres
Concentrazione
5 mg/mL in water
Dimensione particelle
75 nm
Applicazioni
Our Econix materials are PVP (40 kD polyvinylpyrrolidone) coated high concentration, unagglomerated silver nanospheres. The PVP coating enhances stability Econix silver nanospheres. The Econix materials are well suited for application requiring larger quantities.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.