Documenti fondamentali
N6885
Sigma-Aldrich
Sodium 2-naphthalenesulfonate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
Scegli un formato
25 G
CHF 27.30
CHF 27.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 27.30
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.22
Beilstein:
3659024
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 27.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Elodie Alinat et al.
Electrophoresis, 36(14), 1555-1563 (2015-03-31)
This work focuses on the development of a CE method allowing, for the first time, the simultaneous separation of the underivatized first seven cellodextrin oligomers (glucose, cellobiose, cellotriose, cellotetraose, cellopentaose, cellohexaose, and celloheptaose), with a view to analyze the hydrolysates