Documenti
N30307
Sigma-Aldrich
2-Nonanol
99%
Sinonimo/i:
Heptyl methyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.25
Beilstein:
1719466
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
193-194 °C (lit.)
Punto di fusione
−36-−35 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
2-Hexanol 99%
Sigma-Aldrich
128570
2-Hexanol
1-Decanol 98%
Sigma-Aldrich
150584
1-Decanol
1-Decanol ≥98%
Sigma-Aldrich
239763
1-Decanol
Fabien Démares et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 124, 137-144 (2014-06-10)
Glutamate-gated chloride channels (GluCl) belong to the cys-loop ligand-gated ion channel superfamily and their expression had been described in several invertebrate nervous systems. In the honeybee, a unique gene amel_glucl encodes two alternatively spliced subunits, Amel_GluCl A and Amel_GluCl B.