N10845
3-Nitrobenzaldehyde
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
3-Nitrobenzaldehyde, 3-Nitrobenzenecarboxaldehyde, 3-Nitrophenylcarboxaldehyde, 5-Nitrobenzaldehyde, m-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3