MT51344761
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
Calcium, perfectION™ ISE combination electrodes
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51344761
Volume
475 mL
Descrizione generale
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
Note legali
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1