MP5475105
MakroPor, silicon membrane
thickness 475 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
silicon membrane
Descrizione
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
Confezionamento
pkg of 5 pieces
Misura
10 mm × 10 mm
Spessore
475 μm
Dimensione pori
12 μm (interpore distance)
5.5 μm pore diameter
Compatibilità
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)