Documenti
M61607
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-nitronaphthalene
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C10H6NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.19
Beilstein:
1954310
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
P. eboll.
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
79-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3
IZNWACYOILBFEG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
trans-Stilbene 96%
Sigma-Aldrich
139939
trans-Stilbene
Vanillina ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
V1104
Vanillina
Naphthalene analytical standard
Supelco
84679
Naphthalene