Documenti fondamentali
M60406
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Nitro-m-toluic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Beilstein:
1960698
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
220-223 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(C(O)=O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)