M50001
Methylhydrazine
98%
Sinonimo/i:
MMH
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
37.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
385 °F
Limite di esplosione
97 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.4325 (lit.)
P. eboll.
88-90 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNN
InChI
1S/CH6N2/c1-3-2/h3H,2H2,1H3
HDZGCSFEDULWCS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter