Documenti fondamentali
M4805
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
4-Methyl-2-pyrimidinethiol hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
265 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1ccnc(S)n1
InChI
1S/C5H6N2S.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
UQJLPBLXSJWAKG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)