544655
4-Methoxybenzenesulfonamide
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
111-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
MSFQEZBRFPAFEX-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?