Documenti
L189022
N-ALLYL-4-AMINO-3-PHENYL-2-THIOXO-2,3-DIHYDRO-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H13N3OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.396
Numero MDL:
Altre note