Documenti fondamentali
L020001-HH
Sigma-Aldrich
DCA Deblock
with Dichloromethane
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Confezionamento
pkg of 4 × 2.5 L (L020251-04)
Concentrazione
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Nota sulla preparazione
Dicloromethane / Dichloroacetic acid 97/3 (v/v)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)