Documenti
K2208
Sigma-Aldrich
Sodium mesoxalate monohydrate
Sinonimo/i:
Dihydroxymalonic acid disodium salt, Ketomalonic acid disodium salt, Mesoxalic acid disodium salt monohydrate
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C(COONa)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.02
Beilstein:
4924524
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].OC(O)(C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O6.2Na/c4-1(5)3(8,9)2(6)7;;/h8-9H,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
HMBGDJCPFGQLIO-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3