JRD0164
3-(3-Fluorophenyl)isoxazol-5-amine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Nc1cc(no1)-c2cccc(F)c2
InChI
1S/C9H7FN2O/c10-7-3-1-2-6(4-7)8-5-9(11)13-12-8/h1-5H,11H2
ZPEKGYYUYANHBK-UHFFFAOYSA-N