Documenti fondamentali
JKA7164
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K-Glutaric Acid
pentaerythritol core, average Mn 10,000
Sinonimo/i:
4arm-PEG-Glutaric Acid
About This Item
Formula condensata:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOH)4
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
solid
PM
average Mn 10,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Glutaric Acid can be activated.The ester linker between PEG and Glutaric Acid is degradable.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.