Documenti fondamentali
JKA7147
Sigma-Aldrich
4arm-PEG3K 3arm-OH, 1arm-COOH
average Mn 3000
About This Item
Formula condensata:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
PM
average Mn 3000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)