Documenti fondamentali
JKA3060
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, Hydrazide, carboxyl reactive
Sinonimo/i:
mPEG-Hydrazide, Methoxy-PEG-HZ, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
CHF 490.00
CHF 490.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 490.00
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHNH2
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 490.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
mPEG5K-Hydrazide, average Mn 5,000
Stato
solid
PM
average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Methoxy PEG Hydrazide reacts with aldehydes and ketones to give stable hydrazones in a single step; it can also react with activated carboxylic acids.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhou, Z., et al.
Bioconjugate Chemistry, 25(1) (2013)