Documenti fondamentali
JKA13019
Sigma-Aldrich
mPEG12-Azide
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2N3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
PM
average Mn 12,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Monodisperse PEG. Azido group can be reduced to the amine. Azido can reactive with alkyne through click chemistry.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Protocolli
Analysis of gene expression data requires a stable reference or loading control. This reference is usually one or more reference genes.