Documenti fondamentali
HT-TLI200XG
SAFC
Thallium(I) iodide
anhydrous, beads
About This Item
Formula condensata:
TlI
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
anhydrous
Stato
beads
Punto di fusione
440 °C (lit.)
Densità
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)