Vai a
SCC147
Linea cellulare TPC-1 (carcinoma papillifero della tiroide umano)
Human
Sinonimo/i:
TPC1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Linea cellulare TPC-1 (carcinoma papillifero della tiroide umano), TPC-1 human papillary thyroid carcinoma cell line is a highly characterized model for thyroid cancer research.
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Il carcinoma della tiroide è il carcinoma endocrino più diffuso, con un'incidenza in rapido aumento in molti Paesi. I modelli umani di cancro differenziato della tiroide sono molto utili per valutare le vie e i meccanismi che contribuiscono alla cancerogenesi tiroidea.
Bibliografia:
1. Davies L, Welch HG (2006). Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 1973-2002. JAMA 295(18): 2164-2167.
2. Pilli T, et al. (2009). Potential utility and limitations of thyroid cancer cell lines as models for studying thyroid cancer. Thyroid 19(12): 1333-1342.
3. Meireles AM, et al. (2007). Molecular and genotypic characterization of human thyroid follicular cell carcinoma-derived cell lines. Thyroid 17(8): 707-715.
4. Rudzińska M, et al. (2014). The role of podoplanin in the biology of differentiated thyroid cancers. PLoS One 9(5): e96541.
5. Tanaka J, et al. (1987). Establishment and biological characterization of an in vitro human cytomegalovirus latency model. Virology 161(1): 62-72.
6. Ishizaka Y, et al. (1989). Presence of aberrant transcripts of ret proto-oncogene in a human papillary thyroid carcinoma cell line. Jpn J Cancer Res 80(12): 1149-1152.
La TPC-1 è una linea cellulare ben caratterizzata e ampiamente documentata, isolata da un carcinoma papillare della tiroide di una paziente femmina (6). Il genoma delle cellule TPC-1 contiene il riarrangiamento RET/PTC1 del gene RET, che si riscontra nel 20% circa dei carcinomi papillari sporadici negli adulti (2). La linea TPC-1 presenta un polimorfismo silente nel gene H-RAS ed è wild-type per le sequenze di BRAF, CNBB1, EGFR, K-RAS, RAF-1, PI3K e TRHB (3). Le cellule TPC-1 producono tireoglobulina (Tg) ed esprimono il marcatore di differenziazione tiroideo PAX8 e il fattore di progressione tumorale podoplanina (4). Inoltre, la linea TPC-1 è stata utilizzata come modello in vitro per studi sulla latenza del citomegalovirus umano, un potenziale responsabile di alcuni tumori umani (5). Tutti questi aspetti rendono quindi la linea cellulare TPC-1 un sistema eccellente per lo studio dei meccanismi della cancerogenesi tiroidea.
Application
Categoria di ricerca
Cancro
Oncologia
La linea cellulare di carcinoma papillare tiroideo umano TPC-1 è un modello altamente caratterizzato per la ricerca sul carcinoma della tiroide.
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell′“Academic Use Agreement”, come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare [email protected].
Biochem/physiol Actions
Cellule tumorali
Preparation Note
Conservare in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Analysis Note
• Ogni provetta contiene ≥ 1x10^6⁶ cellule vitali.
• Le cellule sono risultate negative al test per le malattie infettive eseguito con un pannello Human Essential CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services.
• Le cellule sono negative alla contaminazione da micoplasmi.
• L′origine umana delle cellule così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, topo, criceto cinese, criceto dorato e primate non umano (NHP), sono accertate tramite il pannello Contamination CLEAR del Charles River Animal Diagnostic Services.
• L′identità univoca della linea cellulare è confermata mediante genotipizzazione di ogni lotto di cellule tramite analisi delle STR.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCC070SCC180SCC139M
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
-
shipped in
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Renuka Raman et al.
The Journal of experimental medicine, 219(6) (2022-05-06)
Genetic alterations in RET lead to activation of ERK and AKT signaling and are associated with hereditary and sporadic thyroid cancer and lung cancer. Highly selective RET inhibitors have recently entered clinical use after demonstrating efficacy in treating patients with
Yu Mao et al.
Endocrine journal, 68(11), 1267-1281 (2021-06-11)
Circular RNA 40S ribosomal protein S28 (circRPS28; hsa_circ_0049055) is upregulated in papillary thyroid carcinoma (PTC) patients. However, its role remained uncovered in the progression of PTC. Above all, expression of circRPS28 was determined in PTC samples by real-time quantitative PCR
Hao Jia et al.
Bioengineered, 13(4), 9588-9601 (2022-04-13)
Melatonin (MEL) is an effective therapeutic choice for thyroid cancer treatment. In this study, we aimed to explored the potential effect of MEL upon the drug sensitivity of cancer cells and the according underlying mechanisms. Thyroid cancer mice were established