Documenti fondamentali
HAM61614-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 12 × 1219 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 46.90
CHF 46.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 46.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 46.90
Check Cart for Availability
Materiali
FEP
Gauge × lungh.
12 × 1219 mm
Volume tubo
4571 μL
Raccordi
1/4-28 non-tapered
Compatibilità
suitable for (use with greater than 1 mL syringes)
Categorie correlate
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)