Documenti fondamentali
HAM59000-35
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1001 BFP, volume 1 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 167.00
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 167.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 167.00
Check Cart for Availability
Materiali
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caratteristiche
model 1001 BFP
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 59000-35
Parametri
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
Diam. int. × diam. est.
4.61 mm × 9.02 mm
Volume
1 mL
Categorie correlate
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)