Key Documents
HAM201200
Hamilton® instrument syringe, for Boehringer Mannheim instruments, ES600
model, 1001, AccuDil (AD) end, volume 1 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Materiali
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Caratteristiche
autoclavable: no
model 1001, AccuDil (AD) end
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Parametri
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
Volume
1 mL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)