Key Documents
H38403
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan
97%
Sinonimo/i:
1,4-Benzodioxan-2-methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
87-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H10O3/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7,10H,5-6H2
GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3