Documenti fondamentali
H3145
Sigma-Aldrich
Sodium (S)-3-hydroxybutyrate
~97%
Sinonimo/i:
(S)-3-Hydroxybutanoic acid sodium salt, (S)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.09
Beilstein:
1720567
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
~97%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)