Documenti fondamentali
H12404
Sigma-Aldrich
3-esanolo
97%
Sinonimo/i:
Etil propil carbinolo
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.17
Beilstein:
1718964
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. ebollizione
134-135 °C (lit.)
Densità
0.820 g/mL at 20 °C
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6(7)4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
ZOCHHNOQQHDWHG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Pentanol ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
398268
1-Pentanol
Belén Cotes et al.
Oecologia, 179(1), 151-162 (2015-05-07)
To locate and evaluate host patches before oviposition, parasitoids of herbivorous insects utilize plant volatiles and host-derived cues, but also evaluate predator-derived infochemicals to reduce predation risks. When foraging in host habitats infested with entomopathogenic fungi that can infect both