Documenti fondamentali
GF99568625
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, cell size 8 mm
Sinonimo/i:
PP302800
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
honeycomb
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 995-686-25
Dimensioni celle
8 mm
Misura
300 × 300 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)