GF36611805
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 600 x 600mm, 0.103mm nominal aperture, 0.066mm wire diameter, 150 x 150 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Sinonimo/i:
FE248705
Descrizione
150 x 150 (wires/inch)
Forma fisica
(mesh)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 366-118-05
diam. × capacità nominale
0.066 mm × 0.103 mm , plain weave mesh
Misura × apertura
600 mm × 600 mm × 0.37