Documenti fondamentali
GF99214364
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 450 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL607920
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 992-143-64
Lunghezza
450 mm
Diametro
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)