Documenti fondamentali
GF98521421
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 3 mm, size 100 × 100 mm, natural
Sinonimo/i:
PP303030
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 985-214-21
Misura
100 × 100 mm
Spessore
3 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)