Documenti fondamentali
GF98479827
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 25 x 25mm, 0.10mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
PT020245
Scegli un formato
1 EA
CHF 891.00
CHF 891.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 891.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 891.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 984-798-27
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)