Documenti fondamentali
GF98146772
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, length 1 rolls, coil width 20 mm
Sinonimo/i:
IM301202
Scegli un formato
1 EA
CHF 271.00
CHF 271.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 271.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 271.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 981-467-72
Largh. bobina
20 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)