GF98041989
Gadolinium
rod, 50mm, diameter 12.5mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Gadolinium, GD007925
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 980-419-89
Resistività
126 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
3273 °C (lit.)
Punto di fusione
1313 °C (lit.)
Densità
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Gd]
InChI
1S/Gd
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3