Documenti fondamentali
GF95968535
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.006 mm, L 1 m, coil width 315 mm
Sinonimo/i:
ES301061
Scegli un formato
1 EA
CHF 273.00
CHF 273.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 273.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 273.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 959-685-35
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
315 mm
Spessore
0.006 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)