GF94883822
Palladium
rod, 25mm, diameter 2.0mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Palladium, PD007920
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.95%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 948-838-22
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)