Documenti fondamentali
GF94703283
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 2m coil, 0.04mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
CU060240
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’430.00
CHF 1’430.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’430.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’430.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 947-032-83
Misura × spessore
2 m × 0.04 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the width of the GF94703282 coil?
    1 answer
    1. The coil width is 200 mm, and for this product number, it would be 2 meters in length.