Documenti fondamentali
GF94241583
Aluminum borosilicide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 10 g
Sinonimo/i:
AL546010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 942-415-83
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)