Documenti
GF93887386
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade super-tough
Sinonimo/i:
AM326315
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 938-873-86
Peso
1000 g
Dimensione nominale granuli
3 mm