Documenti
GF45294745
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), film, thickness 0.5 mm, L 1 m
Sinonimo/i:
AM321400
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 452-947-45
Lunghezza
1 m
Spessore
0.5 mm