Documenti fondamentali
GF91593478
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 1m coil, 2.5mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI050310
Scegli un formato
1 EA
CHF 202.00
CHF 202.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 202.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 202.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 915-934-78
Lungh. × largh. × spess.
1 m × 2.5 mm × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)