Documenti fondamentali
GF91128685
Manganese
powder, 45 max. part. size (micron), weight 2000 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
MN006020
Scegli un formato
1 EA
CHF 908.00
CHF 908.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 908.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mn
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141724
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 908.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 911-286-85
Resistività
185 μΩ-cm, 20°C
Peso
2000 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. ebollizione
1962 °C (lit.)
Punto di fusione
1244 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn]
InChI
1S/Mn
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)