Documenti fondamentali
GF89822054
Aluminum alloy 5083
foil, Al95%/Mg 4.5%/Mn 0.5%, thickness 1.2 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
AB040400
Scegli un formato
1 EA
CHF 218.00
CHF 218.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 218.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 218.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 898-220-54
Misura
300 × 300 mm
Spessore
1.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)