Documenti fondamentali
GF89685938
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, conductor diameter 0.125 mm, length 20 m, insulation thickness 0.01 mm
Sinonimo/i:
CU065821
Scegli un formato
1 EA
CHF 281.00
CHF 281.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 281.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 281.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 896-859-38
Lunghezza
20 m
Diametro
0.125 mm
Spessore isolante
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)