GF88343297
Polystyrene
(PS), sheet, thickness 1.2 mm, size 100 × 100 mm, condition crystal
Sinonimo/i:
ST313120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 883-432-97
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1.2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3