Documenti fondamentali
GF87748228
Alumina
rod, 15.0 mm diameter, length 100 mm
Sinonimo/i:
AL607982
Scegli un formato
1 EA
CHF 16’250.00
CHF 16’250.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 16’250.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 16’250.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 877-482-28
Lunghezza
100 mm
Diametro
15.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)