Documenti fondamentali
GF86777746
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 680, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 5 m, number of filaments
Sinonimo/i:
AL625725
Scegli un formato
1 EA
CHF 255.00
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 255.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 867-777-46
Lunghezza
5 m
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)