Documenti fondamentali
GF85572366
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.125 mm diameter, length 10 m, condition metallic glass
Sinonimo/i:
FE845100
Scegli un formato
1 EA
CHF 339.00
CHF 339.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 339.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 339.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 855-723-66
Lunghezza
10 m
Diametro
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)